Learn More
Acetovanilona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777129 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070540 25 g Frasco de vidrio 25 g
10152940 100 g Frasco de vidrio 100 g
10723465 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10070540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-02-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00008747
Clave InChI DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetovanillone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112.0°C to 116.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 295.0°C to 300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)COCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 272
Índice Merck 15, 728
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetovanillone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetovanillone