Learn More
Acetofenona, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142940 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10715361 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10080540 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10326070 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10433825 10 L Tambor de plástico 10 litros
5 options
Código de producto. 10142940
Marca: Thermo Scientific Acros 102410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-86-2
Número MDL MFCD00008724
Clave InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
Nombre IUPAC 1-feniletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19.6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0280g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O
Fórmula lineal C6H5COCH3
Índice de refracción 1.5315 to 1.5340
Cantidad 5 mL
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Índice Merck 15, 71
Gravedad específica 1.028
Información de solubilidad Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Peso molecular (g/mol) 120.15
Viscosidad 1.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.