Learn More
Acetonitrilo, agua ultrabaja, BakerDRY™, J.T. Baker™
Código de producto. 15568504 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15568504 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum cada uno
1 options
Código de producto. 15568504
Marca: Avantor J.T.Baker 903512
Fabricado específicamente para su uso en síntesis organometálica y oligonucleótida
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Nombre de nota Ultra Low Water
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 2.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Gravedad específica 1L = 0.79kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Grado BakerDRY
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.