Learn More
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15621000 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
Código de producto. 15621000
Marca: Honeywell Research Chemicals 1100861L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.344(lit.)
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Información de solubilidad Soluble in organic solvents, Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus