Learn More
Acetonitrile, R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7111869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Botella de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15664670 1 L Botella de vidrio 1 litro
15674670 2.5 L Botella de vidrio 2.50 litro
15694670 6 x 1 L Glass Bottle paquete de 6
15684670 4 x 2.5 L Botella de vidrio paquete de 4
4 options
Código de producto. 15664670
Marca: Honeywell-Chromasolv 348811L
Solicitar formato a granel o personalizado
R CHROMASOLV™, para cromatografía líquida,≥ 99,8 % (GC)
  • Para aplicaciones de espacio de cabeza de GC
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (USP) Requisitos de la ICH y EUR
  • Aplicación de espacio de cabeza GC probada
  • Envasado en gas inerte para una mayor vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C (literature)
Nombre de nota R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC)
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 81.6°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 6°C
Envase Botella de vidrio
Fórmula lineal CH3CN
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Cromatografía
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.