Learn More
Acetonitrilo, para HPLC, grado de gradiente, reactivo, farmacopea europea, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16645883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
200 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
200 litros
16645883 2.5 L 2.50 litro
16655883 200 L 200 litros
2 options
Código de producto. 16645883
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 657082.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ACN; Methyl cyanide
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 82°C (1013 hPa)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 6°C
Fórmula lineal CH3CN
Beilstein 741857
Grado UV lejano/gradiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile Gradient Grade HPLC, Reag. Ph. Eur.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile