Learn More
Acetonitrilo, grado de gradiente/UV lejano, +99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7232662
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 litros
2500 ml
15416207 1000 mL 1000 litros
15406207 2500 mL 2500 ml
2 options
Código de producto. 15416207
Marca: GC Internal (Alfa Aesar) H33387.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C{2}H{3}N
Sinónimo Methyl cyanide, Cyanomethane
Especificaciones
Punto de fusión −48°C to −45°C
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 1000 mL
Porcentaje de pureza 99.9+%