Learn More
Acetonitrilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -46°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 81°C |
| Cantidad | 25 L |
| Envase | Recipiente de metal |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.