Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15684520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15684520 4 x 2.5 L Glass Bottle paquete de 4
15674520 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15684520 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 34851E4X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Nombre de nota CHROMASOLV, for HPLC, gradient grade, 99.9%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 4 x 2.5 L
Envase Glass Bottle
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC