missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Descripción
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
- Low UV profile by HPLC.
- Low impurity gradient LC baseline.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
| pH | Not applicable |
| Punto de fusión | -46°C |
| CAS | 75-05-8 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 100.00% |
| Densidad | 0.7857 g/cm3 (20°C) |
| Punto de ebullición | 82°C (1.013 hPa) |
| Cantidad | 30 L |
| Temperatura de inflamación | 6°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?