Learn More
Acetonitrilo, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15315051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15315051 2.5 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15315051
Marca: Macron Fine Chemicals 285625
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se almacena en un frasco de vidrio de boca estrecha de color ámbar para protegerlo de la luz. El actronitrilo ChromAR™ Macron Fine Chemicals™ cumple las especificaciones de la ACS y es apto para cromatografía líquida y espectrofotometría UV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión −46 °C
Absorbancia Max. 1.00 at 190nm, Max. 0.05 at 200-210nm, Max. 0.02 at 220nm, Max. 0.01 at 230nm, Max. 0.005 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Color Transparente, sin color
Aspecto Passes Test
Densidad 0.79g/mL at 20°C
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión Lower: 4.4% Vol, Upper: 16% Vol
Temperatura de inflamación 2.00°C
Punto de ignición 524°C
Olor Ether-like
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 0.0002%
Fórmula molecular CH3CN
Ácido valorable Max. 8μeq/g
Base valorable Max. 0.6μeq/g
Presión de vapor 9.73 kPa at 20°C
Agua Max. 0.02%, by Karl Fischer titration
Peso molecular (g/mol) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado ChromAR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .