Learn More
Acetonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7111872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15664690 1 L Botella de vidrio 1 litro
15674690 6 x 1 L Botella de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15664690 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348961L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99,9 %
  • Disolventes diseñados para cromatografía de capa fina de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C (literature)
Nombre de nota AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 81.6°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 6°C
Envase Botella de vidrio
Fórmula lineal CH3CN
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado Alta pureza