Learn More
Acetonitrilo, grado HPLC avanzado para análisis de gradientes de HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072781 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
10398233 1 L 1 LT
10629112 2.5 L 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10398233
Marca: Fisher Chemical A/0632/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetonitrilo, calidad HPLC avanzada para análisis de gradiente HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Punto de fusión -46 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 97mbar at 20°C
Viscosidad 0.36cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol