Learn More
Acetonitrilo con 0,1 % de ácido fórmico (v/v), grado LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713337 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2,5 L
4 l
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
4 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713337 4 l Frasco de vidrio 4 LT
10468704 500 ml Frasco de vidrio 500 ml
10678935 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
10118464 2,5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10713337 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS1204
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo (v/v), C2H3N, número de CAS-75-05-8, 64-18-6, formisoton, ácido fórmico, colo-bueglatt, formira, ácido aminico, bilorin, ácido fórmico, alcohol miricílico, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido fórmico, 2,5 l
Ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo (v/v), C2H3N, número de CAS-75-05-8, 64-18-6, ácido fórmico, ácido aminico, bilorin, colo-bueglatt, formira, formisoton, ácido fórmico, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido fórmico, alcohol miricílico, 1 l
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • El ácido fórmico (FA) es un aditivo de fase móvil común que proporciona protones para el análisis de LC/MS
  • El FA también se sabe que mejora las formas pico de la separación resultante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Especificaciones
Grado OPTIMA™ LC-MS
Nombre del elemento Ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo (v/v)
Cantidad 4 l
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezclas de disolventes
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad del gradiente en LCMS Superar pruebas