Learn More
Acetona, técnica, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072771 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10263750 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10610131 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10652241 25 L Recipiente de metal 25 LT
3 options
Código de producto. 10263750
Marca: Fisher Chemical A/0520/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 2,5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol