Learn More
Acetona, puriss. p.a., reactivo ACS, Honeywell™
Código de producto. p-7073722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Metal Drum
Poly-coated Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
155 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15633670 1 L Frasco de plástico 1 litro
15653670 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15643670 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15663670 2.5 L Poly-coated Bottle 2.50 litro
15683670 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
15673670 20 kg Lata de acero inoxidable 20 Kg
15623670 155 kg Metal Drum 155 Kg
7 options
Código de producto. 15633670
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 322011L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Número UN 1090
Beilstein 635680
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone