Learn More
Acetona, Honeywell™
Código de producto. 15680510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15680510 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15680510
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 005801L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94°C
Nombre de nota Tested according to Ph.Eur.
CAS 67-64-1
Color Incolora
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Fórmula molecular C3H6O
Fórmula lineal CH3COCH3
Número MDL MFCD00008765
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Número UN 1090
Beilstein 635680
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol