Learn More
Acetona, grado ambiental, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781746
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
Código de producto. 11374708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043053.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Adecuado para el análisis de residuos de pesticidas
Suitable for pesticide residue analysisAcetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glassware due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon and photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión °C to 94°C
Color Incolora
Densidad 0.791
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Punto de ignición 465°C (869°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.359
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 185mm Hg at 20°C
Número UN 1090; Colorless
Beilstein 635680
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado Medioambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .