Learn More
Acetone, ACS reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15621600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2.50 litro
20 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621600 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15671600 500 mL Glass Bottle 500 ml
15651600 2 L Glass Bottle 2 litros
15631600 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15681600 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15661600 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15641600 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15621600 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 1791241L
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥ 99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94°C (literature)
Nombre de nota ACS reagent, ≥99.5%
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio
Notas del porcentaje del ensayo según ACS
Fórmula lineal CH3COCH3
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.