Learn More
Riedel-de Haën Acetone
Código de producto. 15945650
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
7 litros
Código de producto. 15945650
Marca: Riedel-de Haën 2420118L
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Acetone, Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH Not applicable
Punto de fusión -95°C
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.79 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Cantidad 18 L
Temperatura de inflamación -17°C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss.
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 240 hPa (20°C)
Número UN UN1090
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 635680
Porcentaje de pureza ≥99.00%
Grado Farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.