Learn More
Ácido acetohidroxámico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756517 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10671752 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10299833 25 g Frasco de vidrio 25 GR
2 options
Código de producto. 10671752
Marca: Thermo Scientific Acros 170130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 546-88-3 | C2H5NO2 | 75.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-88-3
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.06
Número MDL MFCD00009994
Clave InChI RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetohydroxamic acid, methylhydroxamic acid, acetylhydroxamic acid, acetic acid, oxime, acetohydroximic acid, lithostat, n-acetylhydroxylamine, acetamide, n-hydroxy, acethydroxamsaure, acethydroxamsaeure
PubChem CID 1990
ChEBI CHEBI:49029
Nombre IUPAC N-hidroxiacetamida
SMILES CC(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetohydroxamic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86.0°C to 90.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(=NOH)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 187
Fieser 13,2
Índice Merck 15, 62
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.06
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetohydroxamic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.