Learn More
Acetohexamide, MedChemExpress
Código de producto. 16492216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16492216
Marca: Medchem Express HYB0881
MedChemExpress Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2; stimulate the pancreas to secrete insulin.
Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetohexamide
CAS 968-81-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20N2O4S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 324.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.4
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.