Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anhídrido acético |
| Nombre de nota | 99+ % |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.087 g/ml |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+ % |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3CO)2O |
| Índice de refracción | De 1.3890 a 1.3910 (20 °C, 589 nm) |
| Cantidad | 1 l |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Acetic anhydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.