Learn More
Solución de ácido acético al 50 %, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| pH | <2 |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Color | Incolora |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Densidad | 1.03g/mL |
| Cantidad | 5L. |
| Olor | Específico |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid 50 vol. % solution
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid