Learn More
Ácido acético, sal sódica, +99%, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10497730 1kg Frasco de plástico 1 KG
10001490 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10207503 5kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149610010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión de 324,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Índice Merck 15, 8709
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación >250 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% máx.
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino fino