Learn More
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Código de producto. p-7072291 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
15667660 100 mL 100 ml
15697660 500 mL 500 ml
15677660 1 L 1 litro
15687660 2.5 L 2.50 litro
4 options
Código de producto. 15667660
Marca: Honeywell Research Chemicals A6283100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Densidad 1.049g/mL at 25°C
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 16% at 92°F, 4% at 59°F
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 800°F
Densidad del vapor 2.07 (vs air)