Learn More
Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™
Código de producto. 15655580 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655580 1 L Poly Bottle 1 litro
15665580 2.5 L Poly Bottle 2.50 litro
15675580 5 L Poly Bottle 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15655580 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 457401L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99.0%
Punto de fusión 16.2°C (literature)
Punto de ebullición 118°C
% máx. CAS 100.0000%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Grado Reactivo
Densidad 1.049 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 40°C
Envase Poly Bottle
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.