Learn More
Acetic acid, Puriss., 99-100%, Honeywell™
Código de producto. p-7071951 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
4 x 2.5L
4 x 5 l
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
15622890 1 l 1 litro
15632890 2,5 l 2.50 litro
15662890 5L. 5 litros
15672890 6 x 1 l paquete de 6
15642890 4 x 2.5L paquete de 4
15652890 4 x 5 l paquete de 4
6 options
Código de producto. 15622890
Marca: Honeywell Research Chemicals 272211L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., 99-100 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN 2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100%
Grado puriss.
Densidad 1,049 g/ml a 25 °C
Cantidad 1 l
Límite de explosión 16% (92 °F), 4% (59 °F)
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Punto de ignición 800 °F
Densidad del vapor 2,07 (frente a aire)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.