Learn More
Ácido acético, sal de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, potassium salt |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| pH | De 7,5 a 8,5 (sol. 5 % a 20 °C) |
| Punto de fusión | de 292,0 °C |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | CH3CO2K |
| Beilstein | 02, 96 |
| Mostrar más |