Learn More
Ácido acético, glacial 99, +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20L.
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
16 litros
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327558 4 x 4 L 16 litros
11317558 20L. 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033252.M6
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, glacial
pH 2.5
Punto de fusión 16.6°C
Punto de ebullición 118.1°C
Número UN UN2789
Índice Merck 14,55
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1.049
Cantidad 4 x 4 L
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3721