Learn More
Ácido acético, glacial, 99,9+% (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374717 100 ml 100 ml
11430241 500mL. 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039745.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it act as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota Glacial
pH 2,5
Punto de fusión de 16,6 °C
Punto de ebullición de 118,1 °C
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2789
Índice Merck 14,55
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible in carbon disulphide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Densidad 1.049 g/mL
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Olor Punzante
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3721
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, glacial
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid