Especificaciones
| CAS | 64-19-7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6 to 100.5 % |
| Fórmula molecular | C2H4O2 |
| Número MDL | MFCD00036152 |
| Sinónimo | Ethanoic acid |
| Clave InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido acético |
| Peso molecular (g/mol) | 60.05 |
| Cantidad | 2,5 L |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.