Learn More
Acetic Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693630 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15693630 500 mL 500 ml
15683630 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15693630 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 320099500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥99.7%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN 2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.049g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 16% (92°F), 4% (59°F)
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 800°F
Densidad del vapor 2.07 (vs air)
Presión de vapor 11.4mmHg (20°C)