Learn More
Acetic acid, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 1.0N, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid Acculute Standard Volumetric Solution |
| Nombre de nota | Final Concentration 1.0N |
| Fórmula lineal | CH3CO2H |
| Número UN | UN2790 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |
| Cantidad | 1 Unit |
| Olor | Pungent |
| Forma física | Líquido |