Learn More
Acetic acid, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 1.0N, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Unit
6 Units
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369289 1 Unit 1 unidad
11379289 6 Units 6 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088556.LQ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid Acculute Standard Volumetric Solution
Nombre de nota Final Concentration 1.0N
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2790
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Cantidad 1 Unit
Olor Pungent
Forma física Líquido