Learn More
Ácido acético, sol. ac. 4 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
| Concentración | Sol. ac. al 4 % v/v |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |
| Cantidad | 1 l |
| Olor | Punzante |
| Forma física | Líquido |