Learn More
Ácido acético, solución al 10 % de volumen, Chem-Lab
Código de producto. 11925059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
PE
Unit Size:
1 litro
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11925059 1 l PE 1 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11925059
Brand: Chem-Lab CL02.0110.1000
This item is not returnable. View return policy
Para uso en laboratorio.
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Número UN UN2790
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentración 100 ml de CH3COOH/1 l de H2O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza 9 to 11% (volume)
Densidad 1.01g/mL
Cantidad 1 l
Envase PE
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acido acético 10 vol. % solución
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid glacial