Learn More
Honeywell Fluka™ Acetate Buffer Solution Ph 4.6, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 L
6 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 126-96-5 |
| Tipo de producto | Solución tampón de acetato de pH 4,6 |
| Peso molecular | 143,094 |
| Cantidad | 6 x 500 ml |