Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 5,0
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de la tinción de geles para electroforesis en gel de proteínas. Tampones de acetato para el acoplamiento de proteínas con aminas a superficies de chip del sensor Biacore. Estudios sobre los pili microbianos sugieren que el acetato de sodio suprimió la producción de K99 en cepas de E. coli cultivadas en un medio mínimo. En los experimentos se ha demostrado que cuando se añade a los sistemas de compostaje de desechos de alimentos, NaOAc puede ser eficaz para contrarrestar los efectos adversos de los ácidos orgánicos producidos en el proceso de compostaje.
Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C, y etanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese alejado del agua y la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Solución de tampón de 1 m |
| Fórmula molecular | C2H3NaO2 |
| Número MDL | MFCD00012459 |
| Clave InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | acetato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 82.03 |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 250mL |
| Requisitos de almacenamiento | Temperaturas ambientes |