Learn More
Acetanilida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103490 250 g Frasco de plástico 250 g
10091670 500 g Frasco de plástico 500 g
10766381 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10445755 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
5 options
Código de producto. 10123440
Marca: Thermo Scientific Acros 150810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-84-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00008674
Clave InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetanilide
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 115.0°C
Color Azul grisáceo a blanco
Densidad 4.65 (Air = 1.0)
Punto de ebullición 304.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Intervalo de fusión ≥111°C to ≤115°C
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 237
Índice Merck 15, 49
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Presión de vapor 13hPa at 114°C
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.