Learn More
Clorhidrato de acetamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11384619 25 g 25 g
11463107 100 g 100 g
11473107 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11384619
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16091.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-42-5 | C2H7ClN2 | 94.542 g/mol
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de acetamidina se utilizó en la preparación de decarboxiectoina. También se utilizó en la síntesis del etilo 4-(4-hidroxifenil)metilideno-2-metil-5-oxo-1-imidazolacetato.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
es higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-42-5
Fórmula molecular C2H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 94.542
Número MDL MFCD00013016
Clave InChI WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
Nombre IUPAC etanimidamida; clorhidrato
SMILES CC(=N)N.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetamidine hydrochloride
Punto de fusión 168°C to 175°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3591762
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,44
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetamidine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetamidine hydrochloride