Learn More
Acetamida oxima, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10277063 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607264 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10277063
Marca: Thermo Scientific Acros 390530050
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 22059-22-9 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22059-22-9
Fórmula molecular C2H6N2O
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00603514 MFCD00603514
Clave InChI AEXITZJSLGALNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n'-hydroxyacetimidamide, n-hydroxyacetamidine, methylamidoxime, acetamide, oxime, 1z-n'-hydroxyethanimidamide, n-hydroxyethanimidamide, oximinoacetamide, e-n'-hydroxyacetimidamide, n'-hydroxyacetamidine, n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 5487681
Nombre IUPAC (Z)-N'-hydroxyethanimidamide
SMILES C\C(N)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamide oxime
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134.0°C to 138.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(NH2)=NOH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and pentane
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetamide oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.