Learn More
Acetal de dimetilo de acetaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494343 25 g 25 g
11404353 100 g 100 g
11414353 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10939.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-15-6 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de dimetilo de acetaldehído puede usarse en la preparación de derivados glucósidos del esteganol. Puede utilizarse como disolvente polimérico para la encapsulación de la proteína modelo soluble en agua, albúmina de suero bovino en poli(D,L-ácido láctico) biodegradable.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 mg/ml a 25 °C), alcoholes, cloroformo, éter y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-15-6
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.122
Número MDL MFCD00008493
Clave InChI SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
PubChem CID 10795
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxietano
SMILES CC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión -113°C
Densidad 0.852
Punto de ebullición 63°C to 65°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.367
Cantidad 25 g
Número UN UN2377
Beilstein 1697039
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3226
Información de solubilidad Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,1-Dimethoxyethane