Learn More
Trímero acetaldehído amoníaco, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15498949 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15498949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12265.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trímero de acetaldehído de amoniaco se utiliza como eliminador para compuestos de sulfhidrilo en gas natural.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Desecar a 4 °C. Almacenar lejos del aire, la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde ammonia trimer
CAS 58052-80-5
Punto de fusión 93°C to 96°C
Densidad 0.852
Punto de ebullición 110°C (decomposition)
Fórmula molecular C6H18N3
Número MDL MFCD00149559
Cantidad 50 g
Número UN UN1841
Beilstein 3910586
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,40
Sinónimo 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5-triazinano; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 132.23
PubChem CID 2723814
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetaldehyde-ammonia