Learn More
Acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-47837 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706321 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10687432 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10588650 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-57-7
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00009243
Clave InChI DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
Nombre IUPAC 1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetal
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -100.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8250g/mL
Punto de ebullición 103.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.3790 to 1.3850
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 603
Índice Merck 15, 39
Gravedad específica 0.825
Información de solubilidad Solubility in water: 46g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,soluble in heptane,methylcyclohexane,,ethyl acetate,propyl-,isopropyl-,butyl-,,isobutyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.