Learn More
Acenocoumarol, MedChemExpress
Código de producto. 16404527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16404527 50 mg 50 miligramos
16428648 10 mg 10 miligramos
16411098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16404527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1014
MedChemExpress Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.
Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenocoumarol
CAS 152-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (283.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)CC(C)=O)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
Peso molecular (g/mol) 353.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation