missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acenocoumarol, MedChemExpress

Código de producto. p-200099152
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16428648 10 mg 10 miligramos
16411098 5 mg 5 miligramos
16404527 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16428648

Marca: Medchem Express HYB1014

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.

Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acenocoumarol
CAS 152-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (283.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)CC(C)=O)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
Peso molecular (g/mol) 353.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.