missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
Descripción
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acebutolol hydrochloride |
| CAS | 34381-68-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H29ClN2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM) |
| SMILES | CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 372.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.89 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido