missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ACEA
Descripción
ACEA is a potent and highly selective CB1 receptor agonist (Ki = 1.4 nM). Displays >1400-fold selectivity over CB2 receptors. Active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloroethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide |
| CAS | 220556-69-4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Cannabinoid R1/CB1 Agonists |
| Fórmula molecular | C22H36ClNO |
| Pureza | 0.97 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?