Learn More
Invitrogen™ Human ACE2 Synthetic Peptide
Código de producto. 15206389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15206389 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15206389
Marca: Invitrogen™ PEP0159
Synthetic Peptide
ACE2 Synthetic Peptide, PEP-0159, from Invitrogen.
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) plays a central role in vascular, renal, and myocardial physiology. In contrast to its homolog ACE, ACE2 expression is restricted to heart, kidney, and testis. Recently. ACE2 has also been shown to be a functional receptor of the SARS coronavirus. The normal function of ACE2 is to convert the inactive vasoconstrictor angiotensin I (AngI) to Ang1-9 and the active form AngII to Ang1-7, unlike ACE, which converts AngI to AngII. While the role of these vasoactive peptides is not well understood, lack of ACE2 expression in ace2-/ace2- mice leads to severely reduced cardiac contractility, indicating its importance in regulating heart function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 59272
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q9BYF1
Nombre común Human ACE2
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen ACE2
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS